2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 89763-93-9
Molecular Formula: C8H4F4O
Formula Weight: 192.11
Flash Point: 110° (230°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 7703632
MDL No.: MFCD00061310
Formule:
C₈H₄F₄O Kookpunt: 118…119 °C Dichtheid: 1,410 Vlampunt: 110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061310 CAS nummer: 89763-93-9 UN: 1987 ADR: 3,III |