2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18554.03 A18554.06 A18554.14
A18554.03EA 40.3 EUR
A18554.03 A18554.06 A18554.14
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 15864-32-1 Molecular Formula: C7H5BrN2S Formula Weight: 229.10 Odour: Odourless
Formule: C₇H₅BrN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00152229
CAS nummer: 15864-32-1