1,8-Naphthalimide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A18856.09 A18856.18 A18856.30
A18856.09EA 53.6 EUR
A18856.09 A18856.18 A18856.30
1,8-Naphthalimide ≥98%
1,8-Naphthalimide
Purity: 98% CAS No.: 81-83-4 Molecular Formula: C12H7NO2 Formula Weight: 197.20 Melting Point: 299-303° Beilstein Reference: 153150
Formule: C₁₂H₇NO₂
Kookpunt: 475 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 299…303 °C
Dichtheid: 1,482 g/cm³ (19.85 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006920
CAS nummer: 81-83-4
EINECS: 201-379-7