6-Fluoro-m-anisaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 105728-90-3
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 80°/0.9mm
Beilstein Reference: 4379088
MDL No.: MFCD00070795
Formule:
C₈H₇FO₂ Kookpunt: 80 °C (0,9 mmHg) Dichtheid: 1,237 Vlampunt: 107 °C (224 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00070795 CAS nummer: 105728-90-3 |