Calcium formate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18916.22 A18916.36
A18916.22EA 37.6 EUR
A18916.22 A18916.36
Calcium formate ≥98%
Calcium formate
Purity: 98% CAS No.: 544-17-2 Molecular Formula: Ca(O2CH)2 Formula Weight: 130.12 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00036108
Formule: C₂H₂CaO₄
Smeltpunt: >300 °C
Dichtheid: 2,02
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036108
CAS nummer: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711