2,4,5-Trimethylthiazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19046.06
A19046.14
A19046.06EA
31.2
EUR
A19046.06
A19046.14
2,4,5-Trimethylthiazole ≥98%
2,4,5-Trimethylthiazole
Purity: 98%
CAS No.: 13623-11-5
Molecular Formula: C6H9NS
Formula Weight: 127.21
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 107148
MDL No.: MFCD00005332
Formule:
C₆H₉NS Kookpunt: 164…166 °C Dichtheid: 1,043 Vlampunt: 64 °C (147 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005332 CAS nummer: 13623-11-5 EINECS: 237-107-9 |