5-Bromo-2-thenoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19242.03 A19242.06 A19242.14
A19242.03EA 28.6 EUR
A19242.03 A19242.06 A19242.14
5-Bromo-2-thenoic acid ≥98%
5-Bromo-2-thenoic acid
Purity: 98% CAS No.: 7311-63-9 Molecular Formula: C5H3BrO2S Formula Weight: 207.05 Melting Point: 139-143° Beilstein Reference: 118364
Formule: C₅H₃BrO₂S
Smeltpunt: 139…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079725
CAS nummer: 7311-63-9