1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
A19376.06 A19376.14
A19376.06EA 38.8 EUR
A19376.06 A19376.14
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 6797-79-1 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6060 Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 6288419 MDL No.: MFCD00079729
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256.45 g/mol
Kookpunt: 217 °C
Dichtheid: 1.980
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079729
CAS nummer: 6797-79-1