9-Decen-1-ol ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19490.14
A19490.22
A19490.14EA
71.1
EUR
A19490.14
A19490.22
9-Decen-1-ol ≥90%
9-Decen-1-ol
Purity: 90+%
CAS No.: 13019-22-2
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Pleasant
Melting Point: -13°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1750928
MDL No.: MFCD00002992
Formule:
C₁₀H₂₀O Kookpunt: 235 °C Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 0,847 Vlampunt: 104 °C (219 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002992 CAS nummer: 13019-22-2 EINECS: 235-878-6 |