2-Fluoro-p-anisaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19726.14
A19726.06
A19726.14EA
225
EUR
A19726.14
A19726.06
2-Fluoro-p-anisaldehyde ≥97%
2-Fluoro-p-anisaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 331-64-6
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 42-47°
Beilstein Reference: 3237954
Formule:
C₈H₇FO₂ Smeltpunt: 42…47 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236679 CAS nummer: 331-64-6 |