2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethan-1-one
B20272.06 B20272.14
B20272.06EA 56.5 EUR
B20272.06 B20272.14
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 10139-84-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00010817
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Smeltpunt: 152…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010817
CAS nummer: 10139-84-1