2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B20538.03
B20538.06
B20538.03EA
41.6
EUR
B20538.03
B20538.06
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide ≥97%
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 151412-12-3
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 105-106°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042470
Formule:
C₈H₈BrF Kookpunt: 105…106 °C (10 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042470 CAS nummer: 151412-12-3 UN: 3265 ADR: 8,II |