3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20567.06
B20567.14
B20567.22
B20567.06EA
46.6
EUR
B20567.06
B20567.14
B20567.22
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Purity: 97%
CAS No.: 55809-36-4
Molecular Formula: C7H12N2O
Formula Weight: 140.19
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 1100990
Formule:
C₇H₁₂N₂O Smeltpunt: 110…113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00055620 CAS nummer: 55809-36-4 |