(2-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
B20672.06 B20672.14
B20672.06EA 16.3 EUR
B20672.06 B20672.14
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1878-85-9 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 1874501
Formule: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
Smeltpunt: 118…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014352
CAS nummer: 1878-85-9
EINECS: 217-526-3