2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol (±) + meso ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20889.22
B20889.36
B20889.22EA
32.9
EUR
B20889.22
B20889.36
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol (±) + meso ≥98%
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Purity: 98%
CAS No.: 142-30-3
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 102°(215°F)
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 969835
MDL No.: MFCD00004468
Formule:
C₈H₁₄O₂ Kookpunt: 205 °C Smeltpunt: 90…94 °C Dichtheid: 0,949 Vlampunt: 102 °C (215 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004468 CAS nummer: 142-30-3 EINECS: 205-533-4 |