3,5-Dichlorosalicylaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20941.06 B20941.14 B20941.22
B20941.06EA 40.6 EUR
B20941.06 B20941.14 B20941.22
3,5-Dichlorosalicylaldehyde ≥98%
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 90-60-8 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 94-97° Beilstein Reference: 973391
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Kookpunt: 723 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 94…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003320
CAS nummer: 90-60-8
EINECS: 202-005-5