5-Chloro-2-methylindole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B21036.03 B21036.06
B21036.03EA 36 EUR
B21036.03 B21036.06
5-Chloro-2-methylindole ≥98%
5-Chloro-2-methylindole
Purity: 98% CAS No.: 1075-35-0 Molecular Formula: C9H8ClN Formula Weight: 165.62 Melting Point: 110-114° MDL No.: MFCD00005619
Formule: C₉H₈ClN
Kookpunt: 130…140 °C (0,1 mmHg)
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005619
CAS nummer: 1075-35-0
EINECS: 214-052-9