L(+)-Ribose ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose
B21117.03 B21117.14
B21117.03EA 87.8 EUR
B21117.03 B21117.14
L(+)-Ribose ≥99%
L(+)-Ribose
Purity: 99% CAS No.: 24259-59-4 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD00167010
Formule: C₅H₁₀O₅
Kookpunt: 331 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 85…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167010
CAS nummer: 24259-59-4
EINECS: 246-110-4