2,5-Dichloro-p-phenylenediamine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,5-Dichlorobenzene-1,4-diamine, 1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1,4-phenylenediamine
B21494.14 B21494.06
B21494.14EA 123 EUR
B21494.14 B21494.06
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine 99%
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
Purity: 99% CAS No.: 20103-09-7 Molecular Formula: C6H6Cl2N2 Formula Weight: 177.03 Melting Point: 164-168° MDL No.: MFCD00007902
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Smeltpunt: 164…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007902
CAS nummer: 20103-09-7
EINECS: 243-512-1