2-Thiopheneethanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B21562.06
B21562.14
B21562.22
B21562.06EA
38.4
EUR
B21562.06
B21562.14
B21562.22
2-Thiopheneethanol ≥98%
2-Thiopheneethanol
Purity: 98%
CAS No.: 5402-55-1
Molecular Formula: C6H8OS
Formula Weight: 128.19
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 107-108°/12mm
Beilstein Reference: 106985
MDL No.: MFCD00005462
Formule:
C₆H₈OS Kookpunt: 107…108 °C (12 mmHg) Dichtheid: 1,150 Vlampunt: 101 °C (213 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005462 CAS nummer: 5402-55-1 EINECS: 226-452-0 |