Safranine O
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: CI 50240
B21674.09 B21674.18
B21674.09EA 26.7 EUR
B21674.09 B21674.18
Safranine O
Safranine O
CAS No.: 477-73-6 Molecular Formula: C20H19ClN4 Formula Weight: 350.85 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3924099 MDL No.: MFCD00011759
Formule: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350.85 g/mol
Dichtheid: 1.447 g/cm³ (22 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011759
CAS nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8