1,3-Diacetylbenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B21880.03
B21880.06
B21880.03EA
24.7
EUR
B21880.03
B21880.06
1,3-Diacetylbenzene ≥97%
1,3-Diacetylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 6781-42-6
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₀O₂ Kookpunt: 150…155 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 35…37 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008740 CAS nummer: 6781-42-6 EINECS: 229-842-9 |