2-Methyl-1-butanethiol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methylbutyl mercaptan, 1-Mercapto-2-methylbutane
B21949.06 B21949.14
B21949.06EA 51.2 EUR
B21949.06 B21949.14
2-Methyl-1-butanethiol ≥99%
2-Methyl-1-butanethiol
Purity: 99% CAS No.: 1878-18-8 Molecular Formula: C5H12S Formula Weight: 104.22 Flash Point: 19°(67°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 116-117° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00004883
Formule: C₅H₁₂S
Kookpunt: 116…117 °C
Dichtheid: 0,845
Vlampunt: 19 °C (67 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004883
CAS nummer: 1878-18-8
EINECS: 217-515-3
UN: 1993
ADR: 3,II