4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22175.09 B22175.88
B22175.09EA 67 EUR
B22175.09 B22175.88
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine 99%
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 461-98-3 Molecular Formula: C6H9N3 Formula Weight: 123.16 Melting Point: 184-186° Merck Reference: 14,5326 MDL No.: MFCD00006106
Formule: C₆H₉N₃
Kookpunt: 250…254 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 184…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006106
CAS nummer: 461-98-3
EINECS: 207-320-1
Merck Index: 14,5326