4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 31928-47-9
Molecular Formula: C6H3BrClI
Formula Weight: 317.36
Refractive Index: 1.6722
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 103-105°/1mm
Beilstein Reference: 2435075
MDL No.: MFCD00079709
Formule:
C₆H₃BrClI Kookpunt: 103…105 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 33…35 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00079709 CAS nummer: 31928-47-9 |