Furfuryl mercaptan ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
B22380.14
B22380.22
B22380.14EA
46.4
EUR
B22380.14
B22380.22
Furfuryl mercaptan ≥98%
Furfuryl mercaptan
Purity: 98+%
CAS No.: 98-02-2
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5315
Odour: Strong
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 383594
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00003254
Formule:
C₅H₆OS MW: 114.17 g/mol Kookpunt: 155 °C Dichtheid: 1.132 Vlampunt: 45 °C (113 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003254 CAS nummer: 98-02-2 EINECS: 202-628-2 ADR: 3 III |