2-Methyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22415.06 B22415.14
B22415.06EA 78.5 EUR
B22415.06 B22415.14
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Purity: 98% CAS No.: 5683-43-2 Molecular Formula: C9H8NO Formula Weight: 146.17 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD00022848
Formule: C₈H₆N₂O₃
Smeltpunt: 154…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022848
CAS nummer: 5683-43-2
EINECS: 227-149-6