Tris(trimethylsilyl)silane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 1873-77-4
Molecular Formula: [(CH3)3Si]3SiH
Formula Weight: 248.67
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 82-84°/12mm
Beilstein Reference: 1923953
Merck Reference: 14,9757
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00077893
Formule:
C₉H₂₈Si₄ Kookpunt: 82…84 °C (12 mmHg) Dichtheid: 0,806 Vlampunt: 55 °C (131 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00077893 CAS nummer: 1873-77-4 ADR: 3,III Merck Index: 14,9757 |