ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
B22487.06 B22487.14
B22487.06EA 55 EUR
B22487.06 B22487.14
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98%
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 51336-94-8 Molecular Formula: C8H5ClF2O Formula Weight: 190.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013252
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190.58 g/mol
Kookpunt: 233
Smeltpunt: 44…48 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013252
CAS nummer: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8 II