4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Methoxy-α-toluenethiol, p-Methoxytoluene-α-thiol
B22542.06
B22542.14
B22542.06EA
54.9
EUR
B22542.06
B22542.14
4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98%
4-Methoxybenzyl mercaptan
Purity: 98%
CAS No.: 6258-60-2
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₀OS MW: 154.23 Kookpunt: 90…95 °C (0.5 mmHg) Dichtheid: 1.112 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004871 CAS nummer: 6258-60-2 EINECS: 228-393-6 |