3-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22565.09
B22565.18
B22565.09EA
92.6
EUR
B22565.09
B22565.18
3-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
3-Fluoro-N-methylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 1978-37-6
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(187°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 94°/19mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD02683095
Formule:
C₇H₈FN Kookpunt: 94 °C (19 mmHg) Dichtheid: 1,11 Vlampunt: 86 °C (187 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683095 CAS nummer: 1978-37-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |