4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22745.03
B22745.06
B22745.14
B22745.03EA
41.1
EUR
B22745.03
B22745.06
B22745.14
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3300-51-4
Molecular Formula: C8H8F3N
Formula Weight: 175.15
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 2640698
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00010220
Formule:
C₈H₈F₃N MW: 175.15 g/mol Kookpunt: 80…82 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1.229 Vlampunt: 75 °C (167 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010220 CAS nummer: 3300-51-4 EINECS: 221-971-9 ADR: 8 III |