4-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 3796-24-5
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4147
Boiling Point: 107-110°
Beilstein Reference: 1364589
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00153289
Formule:
C₆H₄F₃N Kookpunt: 107…110 °C Dichtheid: 1,270 Vlampunt: 20 °C (68 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00153289 CAS nummer: 3796-24-5 ADR: 3,II |