p-Toluonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 104-85-8
Molecular Formula: C8H7N
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 85°(185°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 507386
Merck Reference: 14,9538
MDL No.: MFCD00001827
Formule:
C₈H₇N Kookpunt: 217 °C Smeltpunt: 26…29 °C Dichtheid: 0,981 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001827 CAS nummer: 104-85-8 EINECS: 203-244-8 Merck Index: 14,9538 |