3-(Methylthio)aniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Methylmercapto)aniline
B23184.06 B23184.14 B23184.22
B23184.06EA 57.1 EUR
B23184.06 B23184.14 B23184.22
3-(Methylthio)aniline ≥97%
3-(Methylthio)aniline
Purity: 97% CAS No.: 1783-81-9 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6370 Odour: Unpleasant Boiling Point: 163-165°/16mm Beilstein Reference: 2078599 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007793
Formule: C₇H₉NS
MW: 139.22 g/mol
Kookpunt: 163…165 °C (16 mmHg)
Dichtheid: 1.130
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007793
CAS nummer: 1783-81-9
EINECS: 217-262-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III