Fluorene-9-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B23224.06
B23224.14
B23224.22
B23224.06EA
36.7
EUR
B23224.06
B23224.14
B23224.22
Fluorene-9-carboxylic acid ≥97%
Fluorene-9-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1989-33-9
Molecular Formula: C14H10O2
Formula Weight: 210.23
Flash Point: 230°(446°F)
Melting Point: 226-232°
Beilstein Reference: 1911728
MDL No.: MFCD00001136
Formule:
C₁₄H₁₀O₂ Kookpunt: 365 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 226…232 °C Dichtheid: 1,333 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 230 °C (446 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001136 CAS nummer: 1989-33-9 EINECS: 217-866-2 |