2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B23706.03
B23706.06
B23706.03EA
29.2
EUR
B23706.03
B23706.06
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Purity: 97+%
CAS No.: 86256-59-9
Molecular Formula: C8H8F3NO
Formula Weight: 191.15
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01631541
Formule:
C₈H₈F₃NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631541 CAS nummer: 86256-59-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |