N,N'-Difenyl-p-fenyleendiamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
B23713.06 B23713.14 B23713.22
B23713.06EA 31.9 EUR
B23713.06 B23713.14 B23713.22
N,N'-Difenyl-p-fenyleendiamine 97%
N,N'-Difenyl-p-fenyleendiamine
Purity: 97% CAS No.: 74-31-7 Molecular Formula: C18H16N2 Formula Weight: 260.34 Melting Point: 146-153° Boiling Point: 220-225°/1mm Merck Reference: 14,3329 MDL No.: MFCD00003015
Formule: C₁₈H₁₆N₂
Kookpunt: 220…225 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 146…153 °C
Dichtheid: 1,28
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003015
CAS nummer: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 14,3329