Octyltrichlorosilane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 5283-66-9
Molecular Formula: CH3(CH2)7SiCl3
Formula Weight: 247.67
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Irritating
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 1744230
UN No.: 1801
MDL No.: MFCD00000488
Formule:
C₈H₁₇Cl₃Si Kookpunt: 225…227 °C Dichtheid: 1,073 Vlampunt: 96 °C (204 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000488 CAS nummer: 5283-66-9 EINECS: 226-112-1 UN: 1801 ADR: 8,II |