2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
B23910.03
B23910.06
B23910.03EA
47.6
EUR
B23910.03
B23910.06
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 140690-56-8
Molecular Formula: C9H5BrF6
Formula Weight: 307.04
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4511
Boiling Point: 112°/0.2mm
Beilstein Reference: 7995492
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010306
Formule:
C₉H₅BrF₆ Kookpunt: 112 °C (0,2 mmHg) Dichtheid: 1,637 Vlampunt: 92 °C (197 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010306 CAS nummer: 140690-56-8 UN: 3265 ADR: 8,II |