4-Chloro-N-methylaniline 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B23962.03 B23962.06
B23962.03EA 26.3 EUR
B23962.03 B23962.06
4-Chloro-N-methylaniline 95%
4-Chloro-N-methylaniline
Purity: 95% CAS No.: 932-96-7 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5840 Boiling Point: 238-240° Beilstein Reference: 2205846 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000614
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Kookpunt: 238…240 °C
Dichtheid: 1.169
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000614
CAS nummer: 932-96-7
EINECS: 213-262-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III