Ethylurea ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B24040.22 B24040.36 B24040.14
B24040.22EA 135 EUR
B24040.22 B24040.36 B24040.14
Ethylurea ≥98%
Ethylurea
Purity: 98% CAS No.: 625-52-5 Molecular Formula: CH3CH2NHCONH2 Formula Weight: 88.11 Melting Point: 88-94° Beilstein Reference: 1740512
Formule: C₃H₈N₂O
Kookpunt: 258 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 88…94 °C
Dichtheid: 1,213 g/cm³ (18 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007953
CAS nummer: 625-52-5
EINECS: 210-898-8