1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24075.06
B24075.14
B24075.06EA
52.2
EUR
B24075.06
B24075.14
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Purity: 97%
CAS No.: 2043-55-2
Molecular Formula: CF3(CF2)3CH2CH2I
Formula Weight: 373.99
Flash Point:
Formule:
C₆H₄F₉I Kookpunt: 138…140 °C Smeltpunt: –25 °C Dichtheid: 1,940 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039409 CAS nummer: 2043-55-2 EINECS: 218-055-6 |