2-Chloroethyl methyl ether ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24081.22 B24081.14 B24081.36
B24081.22EA 88.2 EUR
B24081.22 B24081.14 B24081.36
2-Chloroethyl methyl ether ≥98%
2-Chloroethyl methyl ether
Purity: 98% CAS No.: 627-42-9 Molecular Formula: C3H7ClO Formula Weight: 94.54 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 89-90° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000972
Formule: C₃H₇ClO
Kookpunt: 89…90 °C
Smeltpunt: –55…55 °C
Dichtheid: 1,04
Vlampunt: 8 °C (46 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000972
CAS nummer: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3,II