1-Amino-3-methoxypropane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24095.AK B24095.AU
B24095.AKEA 31.9 EUR
B24095.AK B24095.AU
1-Amino-3-methoxypropane 99%
1-Amino-3-methoxypropane
Purity: 99% CAS No.: 5332-73-0 Molecular Formula: CH3O(CH2)3NH2 Formula Weight: 89.14 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.4175 Odour: Amine-like Melting Point: -70° Boiling Point: 117-119° Beilstein Reference: 878144 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00014831
Formule: C₄H₁₁NO
Kookpunt: 117…119 °C
Smeltpunt: < –70 °C
Dichtheid: 0,872
Vlampunt: 27 °C (81 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014831
CAS nummer: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN: 2734
ADR: 8,II