4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24352.06
B24352.14
B24352.06EA
51.7
EUR
B24352.06
B24352.14
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 216159-03-4
Molecular Formula: C6H3BrClFO2S
Formula Weight: 273.51
Melting Point: 63-66°
Boiling Point: 84°/0.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01090993
Formule:
C₆H₃BrClFO₂S Kookpunt: 84 °C (0,5 mmHg) Smeltpunt: 63…66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01090993 CAS nummer: 216159-03-4 UN: 3261 ADR: 8,II |