1,4-Dimethylpiperazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24419.14
B24419.22
B24419.14EA
28.5
EUR
B24419.14
B24419.22
1,4-Dimethylpiperazine ≥98%
1,4-Dimethylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 106-58-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -1°
Boiling Point: 131-132°
Beilstein Reference: 103022
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006156
Formule:
C₆H₁₄N₂ Kookpunt: 131…132 °C Smeltpunt: –1 °C Dichtheid: 0,844 Vlampunt: 21 °C (69 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006156 CAS nummer: 106-58-1 EINECS: 203-412-0 ADR: 3,II |