Isopropyl salicylate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Isopropyl 2-hydroxybenzoate
B24471.14
B24471.22
B24471.14EA
50.8
EUR
B24471.14
B24471.22
Isopropyl salicylate ≥99%
Isopropyl salicylate
Purity: 99%
CAS No.: 607-85-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Kookpunt: 122 °C (18 mmHg) Dichtheid: 1.09 Vlampunt: >93 °C (199 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00035703 CAS nummer: 607-85-2 EINECS: 210-143-2 |