Tetrabromophthalic anhydride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24550.22 B24550.36
B24550.22EA 41.4 EUR
B24550.22 B24550.36
Tetrabromophthalic anhydride ≥98%
Tetrabromophthalic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 632-79-1 Molecular Formula: C8Br4O3 Formula Weight: 463.70 Odour: Odourless Melting Point: 274-280° Beilstein Reference: 18908 MDL No.: MFCD00005919
Formule: C₈Br₄O₃
Kookpunt: 477 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 274…280 °C
Dichtheid: 2,87
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005919
CAS nummer: 632-79-1
EINECS: 211-185-4