Methyl phenylpropiolate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 97%
CAS No.: 4891-38-7
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₈O₂ Kookpunt: 109…110 °C (2 mmHg) Smeltpunt: 26 °C Dichtheid: 1,083 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041685 CAS nummer: 4891-38-7 |